462535
Polybutadiene-graft-poly(methyl acrylate-co-acrylonitrile)
About This Item
Productos recomendados
densidad
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CC=C.C=CC#N.COC(=O)C=C
Aplicación
Packaging containers.
Características y beneficios
Good gas barrier properties, excellent chemical resistance, high film clarity and scratch resistance.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)