Merck
462470
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
137.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
actividad óptica
[α]23/D +28°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
220-224 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.N[C@@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1
Clave InChI
XBKCXPRYTLOQKS-AENDTGMFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)