461474
(R)-(+)-N-Methyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
97%
About This Item
Análisis
97%
actividad óptica
[α]24/D +89°, c = 4 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.605 (lit.)
bp
261 °C (lit.)
densidad
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN[C@H](C)c1cccc2ccccc12
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)