Merck
461393
Sigma-Aldrich
(S)-β-Methylphenethylamine
99%
Sinónimos:
(S)-2-Phenyl-1-propylamine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Beilstein:
3195645
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]22/D −35°, c = 1 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
mp
207 °C (lit.)
densidad
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
C[C@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
AXORVIZLPOGIRG-MRVPVSSYSA-N
Descripción general
Bacteriorhodopsin is the prototypical "seven-helix" transmembrane protein (with seven α-helical domains), whose study led to advances in understanding G protein-coupled receptors (GPCRs). In Halobacteria, it acts as a light-harvesting protein, producing a proton gradient across the cell wall that is then used to drive biosynthetic processes.
Aplicación
Building block for the enantioselective synthesis of pyrizinostatin, a pyroglutamyl peptidase inhibitor.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kitagawa, M. Tatsuta, K.
Heterocycles, 38, 1747-1747 (1994)
Anita H Lewin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7415-7423 (2008-07-08)
A cell line in which RD-HGA16 cells were stably transfected with the hTAAR 1 receptor was created and utilized to carry out a systematic evaluation of a series of beta-phenethylamines. Fair agreement was observed with data obtained for aryl and