Merck
461296
Sigma-Aldrich
Acetic acid, alkyl (C9 to C11) esters mixture
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2R, R = C10H21 (primarily)
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
220-250 °C (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Descripción general
Contains various branched and linear isomers of C9 to C11 esters
Aplicación
Coalescing solvent
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)