Merck
460699
Sigma-Aldrich
DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 1
volume 428 Å3
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetrakis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH2CH2N(CH2CH2CH2NH2)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
316.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
aminopropyl surface groups
Nivel de calidad
mol peso
generation 1
Características
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
nº de grupos superficiales
4
volumen
428 Å3
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
viscosidad
0.028 poise(50 °C)(lit.)
temperatura de transición
Tg 107 °C (pH (25 wt. % aqueous solution) 12.)
solubilidad
water and methanol: soluble
densidad
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCCN(CCCN)CCCCN(CCCN)CCCN
InChI
1S/C16H40N6/c17-7-3-13-21(14-4-8-18)11-1-2-12-22(15-5-9-19)16-6-10-20/h1-20H2
Clave InChI
LYBWJVKFJAIODE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Coatings, adhesives, plastic additives, cosmetics, catalysts, conductive films, surfactants, controlled release and medical diagnostics.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Premysl Mikula et al.
Macromolecular bioscience, 18(10), e1800187-e1800187 (2018-08-30)
Poly(ethylene imine)s (PEIs) have been widely studied for biomedical applications, including antimicrobial agents against potential human pathogens. The interactions of branched PEIs (B-PEIs) with environmentally relevant microorganisms whose uncontrolled growth in natural or engineered environments causes health, economic, and technical