Merck
460567
Sigma-Aldrich
Antimony(III) iodide
anhydrous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Antimony triiodide
About This Item
Fórmula lineal:
SbI3
Número de CAS:
Peso molecular:
502.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
liquid
tamaño de partícula
−10 mesh
bp
401 °C (lit.)
mp
170 °C (lit.)
densidad
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)