460486
Isooctyl tallate
technical grade
Sinónimos:
Isooctyl esters tall-oil fatty acids
About This Item
grado
technical grade
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
>316 °C (lit.)
solubilidad
hexane and toluene: soluble
water and propylene glycol: insoluble
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicación
Plasticizer
Propiedades físicas
High oleic ester content
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)