459941
(R)-(−)-Benzoin
98%
Sinónimos:
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
actividad óptica
[α]24/D −115°, c = 1.5 in acetone
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
135-137 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m1/s1
Clave InChI
ISAOCJYIOMOJEB-CYBMUJFWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.