Merck
459054
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic acid monomethyl ester
average Mw ~25,000
About This Item
Fórmula lineal:
(C5H8)x(C11H16O4)y
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
mol peso
average Mw ~25,000
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
viscosidad
26-40 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicación
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)