458503
Bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyl] 1,6-hexanediylbiscarbamate
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
viscosidad
110 poise(20 °C)(lit.)
bp
200 °C (lit.)
solubilidad
hydrocarbons, esters and ketones: soluble
densidad
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C1OCCN1CCOC(=O)NCCCCCCNC(=O)OCCN2CCOC2C(C)C
Descripción general
Forms hydroxyl and amino groups upon hydrolysis.
Aplicación
Moisture scavenger, polymer additive.
Latent cross-linking agent for polyurethane prepolymers.
Latent cross-linking agent for polyurethane prepolymers.