458031
Neopentyl glycol dibenzoate
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5CO2CH2)2C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
mp
45-51 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(COC(=O)c1ccccc1)COC(=O)c2ccccc2
Aplicación
Plasticizer
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)