Merck
457604
Sigma-Aldrich
β-Propiolactone
97%
Sinónimos:
3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
72.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
densidad
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
Clave InChI
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Precaución
During storage insolubles may form due to self-polymerization
Advertencia
OSHA-regulated carcinogen - 29 CFR Part 1910.1013
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)