Merck
457450
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxy-β-D-lyxofuranosyl)uracil
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
226.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
97%
actividad óptica
[α]24/D +34.2°, c = 1 in methanol
mp
128-130 °C (lit.)
λmáx.
260 nm
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H]2O[C@@H]12)N3C=CC(=O)NC3=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)