Merck
457361
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluoroanisole
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
densidad
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
QIUCVZDNIUACJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter