457353
2,6-Difluoro-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
densidad
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)c1c(F)cccc1F