Merck
457280
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-bis(methyl carboxylate)
average Mn ~2,000
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2CCF2O(CF2CF2O)x(CF2O)yCF2CO2CH3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
mol peso
average Mn ~2,000
constante dieléctrica
3.7, 50 Hz (23 °C)
índice de refracción
n20/D 1.298 (lit.)
tensión superficial
225 dyn/cm, 20 °C
viscosidad
20 cSt(20 °C)(lit.)
número de ácido
5 meq/kg
solubilidad
isopropanol, MEK, and THF: soluble
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(O)(F)F.COC(=O)C(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Aplicación
Topical lubricant.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves