Merck
456934
Sigma-Aldrich
Dirhodium tetracaprolactamate
Sinónimos:
Tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]dirhodium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40N4O4Rh2
Número de CAS:
Peso molecular:
654.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
impurezas
<2 mol/mol caprolactam
mp
269-274 °C (lit.)
cadena SMILES
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
Clave InChI
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
For research purposes only-Not for Use in Humans or in Human Clinical Trials.
Under Special Agreement with Regis Technologies, Inc.
Información legal
Sold under license from Regis Technologies, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)