Merck
456896
Sigma-Aldrich
(2-Aminobenzyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4CH2P(C6H5)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
448.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
245 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Br-].Nc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H23NP.BrH/c26-25-19-11-10-12-21(25)20-27(22-13-4-1-5-14-22,23-15-6-2-7-16-23)24-17-8-3-9-18-24;/h1-19H,20,26H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
FBTZMAUPYYNVPM-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Intramolecular Wittig reaction
  • Preparation of 2,3-disubstituted indoles
  • Preparation of pyrrolocarbazoles as poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) inhibitors
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)