456470
Allylbromodimethylsilane
95%
About This Item
Análisis
95%
impurezas
<3% diallyldimethylsilane
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
densidad
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Br)CC=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-4-5-7(2,3)6/h4H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
TXEGFNIHBZYLTQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-22.8 °C