456357
3-Decylthiophene
97%
Sinónimos:
3-n -Decylthiophene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
bp
119-120 °C/1.2 mmHg (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C14H24S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-12-15-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3
Clave InChI
JAYBIBLZTQMCAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves