Merck
454745
Sigma-Aldrich
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
167-170 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].N#CC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C7H7N2.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,7H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
HEJOROWXIWLCMS-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A one-pot synthesis of substituted pyrido [2, 3-b] indolizines.
Proenca F and Costa M.
Tetrahedron, 67(6), 1071-1075 (2011)