Merck
454141
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)phenylphosphine oxide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(FC6H4)2P(O)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
314.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
125-131 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine oxide
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)P(=O)(c2ccccc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C18H13F2OP/c19-14-6-10-17(11-7-14)22(21,16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
Clave InChI
AAYLOGMTTMROGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Catalyst for hydroformylation reactions
  • Used for preparation of chlorine-tolerant polymers for desalination
  • Crosslinking agent in preparation of polymer electrolyte membranes for fuel cell applications
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)