453110
Tetraethyl 1,1′-(1,4-phenylene)bis(2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate)
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H36N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
552.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
174-178 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1c(C)n(c(C)c1C(=O)OCC)-c2ccc(cc2)-n3c(C)c(C(=O)OCC)c(C(=O)OCC)c3C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)