Merck
452793
Sigma-Aldrich
Diethoxymethyloctadecylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17Si(OC2H5)2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
386.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
197 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OCC)OCC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)