452327
Lithium iodide hydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Lithium iodide hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
índice de refracción
n20/D 1.955 (lit.)
mp
73 °C (lit.)
densidad
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.