451894
Sodium mercury amalgam
beads, ≥99.9%, Na 10 %
Sinónimos:
Sodium amalgam
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.9%
formulario
beads
composición
Na, 10%
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
223 °C
cadena SMILES
[Na].[Hg]
InChI
1S/Hg.Na
Clave InChI
MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used for:
- Ionic liquid based sodium ion conducting gel polymer electrolytes
- Dehalogenation agent for the room-temperature synthesis of carbonaceous films
- Plant-scaled method for preparation of deuterium-depleted water
- Investigations of solvent effects on desulfonylation of polyethylene glycol-substituted aryl alkyl sulfones
Catalyst for synthesis of selectively benzylated Me α-D-glucopyranosides
Reagent for reduction of RDX for functionalization for forensic analysis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?