Merck
451355
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
YBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
328.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Análisis
99.9%
formulario
powder
mp
904 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Y](Br)Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)