450642
3-Amino-2-isopropyl-4(3H)-quinazolinone
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
104-106 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1N
InChI
1S/C11H13N3O/c1-7(2)10-13-9-6-4-3-5-8(9)11(15)14(10)12/h3-7H,12H2,1-2H3
Clave InChI
LCQQIOWBOMPHSJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?