449997
Samarium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Samarium chloride, Samarium trichloride
About This Item
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
beads
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: samarium
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
686 °C (lit.)
densidad
4.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?