449512
4-Methyl-1,3-dioxolane
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
84 °C/745 mmHg (lit.)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1COCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-4-2-5-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
SBUOHGKIOVRDKY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2 °C - closed cup