449407
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5074 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
densidad
1.718 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(F)c(CBr)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-5(9)1-2-6(10)7(4)11/h1-2H,3H2
Clave InChI
JPBWEVKHPSNBCE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?