449199
Mercury(I) chloride
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Calomel, Mercurous chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
mp
400 °C (subl.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Hg][Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.2Hg/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
Clave InChI
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?