Merck
449067
Sigma-Aldrich
4-(Hexyloxy)benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
206.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
154-155 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-10-15-13-8-6-12(11-14)7-9-13/h6-9,11H,2-5,10H2,1H3
Clave InChI
GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fluorescence and FTIR Spectra Analysis of Trans-A2B2-Substituted Di-and Tetra-Phenyl Porphyrins.
Sen P, et al.
Materials, 3(8), 4446-4475 (2010)
Soluble phenyl-or alkoxyphenyl-substituted rigid-rod polyamides and polyimides containing m-terphenyls in the main chain.
Spiliopoulos LK and Mikroyannidis JA.
Macromolecules, 31(4), 1236-1245 (1998)