449059
4-(Octyloxy)benzonitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
bp
171-173 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-12-17-15-10-8-14(13-16)9-11-15/h8-11H,2-7,12H2,1H3
Clave InChI
GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)