Merck
448907
Sigma-Aldrich
Methyl-tripropoxysilane
97%
Sinónimos:
Methyltripropoxysilane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3Si(OCH2CH2CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
220.38
Beilstein:
1749514
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
83 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCO[Si](C)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3/h5-10H2,1-4H3
Clave InChI
RJMRIDVWCWSWFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)