Merck
448524
Sigma-Aldrich
Trichloronitromethane
98%
Sinónimos:
Chloropicrin, Nitrotrichloromethane
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3CNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.38
Beilstein:
1756135
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
densidad
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
Clave InChI
LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)