448400
2-Phenoxyethylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
101-103 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
Clave InChI
IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
The Journal of organic chemistry, 66(16), 5590-5594 (2001-08-04)
1-[2-Arylthio(oxy)ethyl]-5-benzotriazolyl-2-pyrrolidinones 6a-e, 12 and 3-benzotriazolyl-2-[2-arylthio(oxy)ethyl]-1-isoindolinones 9a-f, 14 are readily available from reactions of benzotriazole (4), 2-(arylsulfanyl)ethylamines 3, or 2-phenoxyethylamine (11) with 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran (5) or 2-formylbenzoic acid (8). Lewis acid mediated cyclizations of 6 and 9 produced novel 1,4-benzothiazepines 7a-e and
Stable gaseous aziridinium ions.
Org. Mass Spectrom., 13(11), 666-670 (1978)
Synthesis and Characterization of Imino-Phenolate Titanium Complexes and Their Use in Homo-and Copolymerization of Ethylene.
Macromolecular Chemistry and Physics, 215(18), 1735-1743 (2014)
Dynamic nuclear polarization with polychlorotriphenylmethyl radicals: supramolecular polarization-transfer effects.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(19), 3360-3362 (2010-04-21)