448060
Arsenic(III) sulfide
≥99.99%
Sinónimos:
Arsenic sesquisulfide, Arsenic sulfide, Arsenic trisulfide, Arsenic trisulfide (As2 S3 ), Arsenious sulfide, Diarsenic trisulfide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.99%
mp
300 °C (lit.)
densidad
3.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
S=[As]S[As]=S
InChI
1S/As2S3/c3-1-5-2-4
Clave InChI
KNFJTZYMLKHMCM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges