446939
N-(Triphenylphosphoranylidene)-1H-benzotriazole-1-methanamine
90%
Sinónimos:
1-[[(Triphenylphosphoranylidene)amino]methyl]benzotriazole, Betmip
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
impurezas
10% N-(triphenylphosphoranylidene)-2H-benzotriazole-2-methanamine
mp
116-122 °C (lit.)
cadena SMILES
C(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)n4nnc5ccccc45
InChI
1S/C25H21N4P/c1-4-12-21(13-5-1)30(22-14-6-2-7-15-22,23-16-8-3-9-17-23)26-20-29-25-19-11-10-18-24(25)27-28-29/h1-19H,20H2
Clave InChI
IOSUDUVEOWKKBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Grignard reaction
- Preparation of N,N-Bis(but-3-enyl)amines via aza-Wittig reaction with aldehydes, followed by a double Grignard reaction with allylmagnesium bromide
- Organic synthesis of N-alkyliminophosphoranes and a-functionalized N-alkyliminophosphoranes
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)