446920
1-[(Phenylthio)methyl]-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
89-92 °C (lit.)
cadena SMILES
C(Sc1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3S/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
Clave InChI
OEGFHZKARGKVAQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)