Merck
446807
Sigma-Aldrich
Perfluoropentadecane
≥98%
Sinónimos:
Dotriacontafluoropentadecane
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)13CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
788.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
bp
228 °C (lit.)
mp
110-113 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15F32/c16-1(17,2(18,19)4(22,23)6(26,27)8(30,31)10(34,35)12(38,39)14(42,43)44)3(20,21)5(24,25)7(28,29)9(32,33)11(36,37)13(40,41)15(45,46)47
Clave InChI
QKYNDPROJKKCEU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Perfluoropentadecane is an alkyl fluorinated building block.
Aplicación
Perfluoropentadecane may be used to compose the FC-70, an inert, high-density fluorinated liquid.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jeffrey R Millman et al.
Nature materials, 4(1), 98-102 (2004-12-21)
The miniaturization of chemical and biological processes in microfluidic devices and bioarrays is a major technological achievement. Microchips performing multiphase material synthesis operations could be a future step in this trend of miniaturizing technology. Here we show how electrically controlled