446610
3,4-Dibromohexane
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.507 (lit.)
bp
39 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidad
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(Br)C(Br)CC
InChI
1S/C6H12Br2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
VCQBYNRFLHNSKA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)