446602
2,3-Dibromohexane, mixture of diastereomers
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(Br)CH(Br)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
243.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
90 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(Br)C(C)Br
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)