Merck
446270
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2,8-diisopropyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H25NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
viscosidad
30 cP(lit.)
bp
127 °C/15 mmHg (lit.)
solubilidad
polyols and organic solvents: soluble
densidad
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC12COC(C(C)C)N1C(OC2)C(C)C
Aplicación
Moisture-scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Características y beneficios
Hydrolyzed by water to yield a ketone and amino alcohol, which reacts with isocyanate groups.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)