Merck
446181
Sigma-Aldrich
Trichlorocyclopentylsilane
95%
Sinónimos:
(Trichlorosilyl)cyclopentane, Cyclopentyltrichlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
C5H9SiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
densidad
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9Cl3Si/c6-9(7,8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
FCMZRNUHEXJWGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Trichloro(cyclopentyl)silane is a polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) derivate which is synthesized by hydrosilylation of cyclopentene and trichlorosilane.
Aplicación
Trichloro(cyclopentyl)silane can be used in the preparation of POSS by hydrolysis and condensation reaction that is majorly used to enhance the thermo-mechanical properties of different polymers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Influence of symmetry/asymmetry of the nanoparticles structure on the thermal stability of polyhedral oligomeric silsesquioxane/polystyrene nanocomposites.
Blanco I, et al.
Polymer Composites, 33(11), 1903-1910 (2012)
Surface modification of polyehtersulfone hollow fiber membrane using layer-by-layer nanocoating method.
So J, et al.
Polymer (Korea), 89-90 (2015)
Surface modification of polyehtersulfone hollow fiber membrane using layer-by-layer nanocoating method.
So J, et al.
Polymer (Korea), 89-90 (2015)
Silsesquioxanes as ligands for gold clusters.
Schmid G, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1998(6), 813-817 (1998)
Surface modification of polyehtersulfone hollow fiber membrane using layer-by-layer nanocoating method.
So J, et al.
Polymer (Korea), 89-90 (2015)