445673
N-Fmoc-L-valinol
97%
Sinónimos:
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-methyl-1-butanol, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valinol
About This Item
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D −20°, c = 1 in chloroform
mp
129-133 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO3/c1-13(2)19(11-22)21-20(23)24-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19,22H,11-12H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
Clave InChI
MYMGENAMKAPEMT-LJQANCHMSA-N