Merck
444995
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Val-OH
98%
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-valine, Fmoc-D-valine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
339.39
Beilstein:
6489548
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D +17°, c = 1 in DMF
mp
143-144 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
Clave InChI
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)