Merck
444677
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl acetate-co-crotonic acid)
beads
About This Item
Fórmula lineal:
[[CH2CH(OCCH3)]9[CH(CH3)CH(CO2H)]1]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
beads
composición
crotonic acid, 10 mol %
número de ácido
62‑70 mg KOH/g
temperatura de transición
Tg (DSC) 61 °C (onset)
solubilidad
H2O: soluble (as salt form)
absolute ethanol: soluble
densidad
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C\C(O)=O.CC(=O)OC=C
Aplicación
Fixative and film former in hair care products.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)