Merck
443867
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O
Sinónimos:
Gadolinium perchlorate (Gd(ClO4 )3 ), Gadolinium triperchlorate
About This Item
Fórmula lineal:
Gd(ClO4)3
Número de CAS:
Peso molecular:
455.60
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gadolinium
concentración
40 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.442
densidad
1.445 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Gd+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Gd/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
HYBHAIGYQVICOT-UHFFFAOYSA-K